Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0,1 bis 5,0 ml
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 20 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
50 bis 1000 μl
50 bis 1250 μl
50 bis 1.250 μl
Farbcode:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
96 Stück
Beschreibung
- epT.I.P.S.™ Box 2.0, Eppendorf Quality™
- Eppendorf Qualitätsstandard: Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz, höchste Reinheit
- Boxen und Tabletts sind bei 121 °C autoklavierbar, optimal mit epT.I.P.S. Boxen (bis zu 100 Mal autoklavierbar)
- Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
- Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
- Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
- Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 2 bis 200 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | epTIPS |
| Reinigungsnachweise | Eppendorf Quality (Nicht steril) |
| Format | Box |
| Verpackung | 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen |
| Menge | 96 Spitzen/Karton |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu