Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box
Artikelnummer. 17352890 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0,1 bis 5,0 ml
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 20 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
50 bis 1000 μl
50 bis 1250 μl
50 bis 1.250 μl
Farbcode:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17352890
Marke: Eppendorf™ 0030076141
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
  • epT.I.P.S.™ Box 2.0, Eppendorf Quality™
  • Eppendorf Qualitätsstandard: Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz, höchste Reinheit
  • Boxen und Tabletts sind bei 121 °C autoklavierbar, optimal mit epT.I.P.S. Boxen (bis zu 100 Mal autoklavierbar)
  • Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
  • Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
  • Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
  • Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,5 bis 20 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell epTIPS
Länge (angloamerikanisch) 1.8 in.
Länge (metrisch) 46 mm
Reinigungsnachweise Eppendorf Quality (Nicht steril)
Format Box
Spitzenform Extra lang
Verpackung 1 wiederverwendbare Box x 96 Spitzen
Menge 96 Spitzen/Karton
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Hellgrau
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Air-Cushion System
Skala Yes
Produktlinie epT.I.P.S.
Material Polypropylen