Learn More
Eppendorf™ epTIPS-Box, wiederverwendbare Box
Artikelnummer. 17312900 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
0,1 bis 20 μl
0,1 bis 5,0 ml
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 20 μl
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
50 bis 1000 μl
50 bis 1250 μl
50 bis 1.250 μl
Farbcode:
Blau
Dunkelgrau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Hellgrau
Mittelgrau
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17312900
Marke: Eppendorf™ 0030076206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
epT.I.P.S.-Pipettenspitzen Minimale Aufsteck- und Abwurfkräfte bei gleichzeitig maximal dichtem Sitz in Pipetten von Eppendorf.
  • epT.I.P.S.™ Box 2.0, Eppendorf Quality™
  • Eppendorf Qualitätsstandard: Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz, höchste Reinheit
  • Boxen und Tabletts sind bei 121 °C autoklavierbar, optimal mit epT.I.P.S. Boxen (bis zu 100 Mal autoklavierbar)
  • Das System ist für die Verwendung mit Mehrkanalpipetten optimiert
  • Farbcodierte Tabletts zur einfachen Identifizierung von Spitzen und Pipetten
  • Spitzen können von aus Nachfülltabletts an Pipetten befestigt werden
  • Kontaminationsfreier Transfer von Tabletts zu einer stabilen Arbeitsbox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,25 bis 2,5 ml
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell epTIPS
Reinigungsnachweise Eppendorf Quality (Nicht steril)
Format Box
Verpackung 1 wiederverwendbare Box x 48 Spitzen
Menge 48 Spitzen/Karton
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Rot
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Air-Cushion System
Skala Yes
Produktlinie epT.I.P.S.
Material Polypropylen