Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Gestelle
GREENER_CHOICE
Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen bieten maximale biologische Reinheit. Sie sind garantiert PCR clean, steril, pyrogenfrei, ATP-frei, frei von bakterieller DNA und erfüllen dadurch die strengsten Anforderungen der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die der Molekular- und Zellbiologie
Marke:  Eppendorf™ 0030071662
54.29 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16667872
  • 57.28 € / 120 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchste biologische Reinheitsklasse
  • Für eine saubere und sterile PCR
  • Pyrogen-, ATP- und DNA-frei
  • Sterilitätsverpackung entspricht DIN EN ISO 11607 und DIN EN 868-2-10
  • Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
  • Verpackt in Racks
  • Für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, der Molekularbiologie und der Zelltechnologie
  • Verbesserte Nachhaltigkeit mit 35 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
  • Jede Produktionscharge wird kontinuierlich durch ein unabhängiges Labor geprüft
  • Chargenspezifische Zertifikate sind verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pyrogen-, ATP-, and DNA-free
Ungefiltert
Violett
4,7 in.
PCR Clean (Nicht steril)
Eppendorf Pipetten, Non-Eppendorf Pipetten
Eng
Pipettenspitzen
Single-use
Yes
Polypropylen
0.1 to 5 mL
Steril
Violet
120 mm
Zell- und Molekularbiologie, Medizin, Pharmazie und Lebensmittelindustrie
Racks
120 Spitzen (5 Gestelle x 24 Spitzen)
Violett
Air-Cushion-System
epT.I.P.S.
Videos
  • Eppendorf - epTIPS Racks
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - epTIPS Racks
  • Eppendorf - Consumables
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 6:58
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 6:58
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - Consumables
  • Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:56
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:56
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Liquid Handling mühelos meistern.
    Aktionscode: 24122
    Gültig bis zum2025-04-13
    Tage
    21
    Stunden
    21
    Minuten
    22
    Sekunden
    58
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    38
    Stunden
    21
    Minuten
    22
    Sekunden
    58
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    38
    Stunden
    21
    Minuten
    22
    Sekunden
    58
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
    Aktionscode: 24134
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    8
    Stunden
    21
    Minuten
    22
    Sekunden
    58
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Gestelle > PCR-frei, 0,1 bis 5 ml