Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Gestelle
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 20 μl
0,1 bis 5 ml
0,1 bis 5 ml
0,2 bis 5 ml
0,2 bis 5 ml
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 0,5 ml
0,5 bis 10 ml
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
50 bis 1000 μl
50 bis 1250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbcode:
Blau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
Packungsgröße:
120 Stück
240 Stück
480 Stück
Beschreibung
- Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
- Verpackt in Gestellen
- Für den Einsatz in der Pharma- und Lebensmittelindustrie, der Molekularbiologie und der Zelltechnologie
- Verbesserte Nachhaltigkeit mit 35 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
- Jede Produktionscharge wird kontinuierlich durch ein unabhängiges Labor geprüft
- Chargenspezifische Zertifikate sind verfügbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0,5 bis 10 ml |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Türkis |
| Gestellfarbe | Turquoise |
| Länge (angloamerikanisch) | 6.5 in. |
| Länge (metrisch) | 165 mm |
| Reinigungsnachweise | Eppendorf Quality (Nicht steril) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zell- und Molekularbiologie, Medizin, Pharmazie und Lebensmittelindustrie |
| Format | Racks |
| Mehr anzeigen |