Learn More
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Gestelle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16452255 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 20 μl
0,1 bis 5 ml
0,1 bis 5 ml
0,2 bis 5 ml
0,2 bis 5 ml
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 0,5 ml
0,5 bis 10 ml
2 bis 200 μl
20 bis 300 μl
50 bis 1000 μl
50 bis 1250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Farbcode:
Blau
Dunkelgrün
Gelb
Grün
Mittelgrau
Orange
Rot
Türkis
Violett
Packungsgröße:
120 Stück
240 Stück
480 Stück
Artikelnummer. 16452255
Marke: Eppendorf™ 0030075307
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf Biopur-Pipettenspitzen bieten maximale biologische Reinheit. Sie sind garantiert PCR clean, steril, pyrogenfrei, ATP-frei, frei von bakterieller DNA und erfüllen dadurch die strengsten Anforderungen der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie die der Molekular- und Zellbiologie
  • Garantiert PCR-rein, steril sowie Pyrogen-, ATP- und frei von bakterieller DNA
  • Sie erfüllen die strengsten Anforderungen der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelindustrie
  • Sie erfüllen außerdem die Anforderungen für Molekularbiologie und Zellbiologie
  • Chargennummer und Verfallsdatum befinden sich auf jedem Gestelletikett
  • Chargenspezifische Zertifikate von unabhängigen Laboren zum Download verfügbar
  • Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
  • Verbesserte Nachhaltigkeit mit 20 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ersetzt Bestell-Nr. 0030075218
Volumen (metrisch) 0,2 bis 5 ml
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Länge (angloamerikanisch) 6.88 in.
Länge (metrisch) 175 mm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Qualitätszertifikat, chargenspezifische Zertifikate verfügbar
Reinigungsnachweise Biopur™ (Steril)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zell- und Molekularbiologie, Medizin, Pharmazie und Lebensmittelindustrie
Format Racks
Spitzenform Extra lang
Verpackung 120 Spitzen (5 Gestelle x 24 Spitzen)
Menge 120 Spitzen (5x 24)
Produkttyp Pipettenspitzen
Enthält Gestelle, Deckel
Farbcode Violett
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Air-Cushion System
Skala Ja
Produktlinie epT.I.P.S.
Material Polypropylen