Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Eppendorf Totally Integrated Pipetting System for Automation. Works in perfect combination with epMotion platform.
Marke:  Eppendorf 0030014405
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30019043
  • 116.46 € / 960 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Specially designed for use on the epMotion™ 5070, 5073 and 5075 Liquid Handling Workstation
  • Motion pipette tips, with and without filters, developed in torsion-resistant, clean racks
  • High-precision manufacturing guarantees a perfect fit and extremely accurate dispensing behavior
  • Optimized for simple automatic ejection in the Liquid Handling Workstation collection vessel
  • Can also be integrated into the workstation as a refilling system
  • Packaged in contamination-free racks
  • Available in the following purity grades: standard Eppendorf Quality, PCR clean, Sterile, PCR clean and Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50 μL
Unsteril
Nicht autoklavierbar
Box
Roboterspitzen
Eppendorf epMotion
Polypropylen
Ungefiltert
klar
For Eppendorf epMotion series
Standard, Straight
Single-use
No