Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion als SafeRack Tips
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.000 μl
50 μl
300 μl
Sterilität:
PCR-frei
Unsteril
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
960 Stück
Description
- Eppendorf hat epT.I.P.S. speziell für die Verwendung mit der Liquid Handling Workstations epMotion™ 5070 und 5075 entwickelt
- epT.I.P.S.-Pipettenspitzen (mit und ohne Filter) wurden in verwindungssteifen, kontaminationsfreien Racks entwickelt, die für die Spitzen-Wiederverwendungsfunktion bei 5073-Systemen empfohlen werden
- Spitzen als kostengünstige Alternative für mehrere Waschschritte im selben Well wiederverwendet werden. Hierfür werden die speziellen epT.I.P.S. Motion SafeRack-Spitzen empfohlen
- Durch die Unterteilung des Racks in einzelne Fächer wird eine Kreuzkontamination der bereits verwendeten Spitzen vermieden
- In den Reinheitsgraden Standard und PCR clean für 50 µL, 300 µL, und 1000 µL erhältlich
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisch) | 300 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | PCR-frei |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Box |
| Spitzenform | Standard, Straight |
| Produkttyp | Robotische Tipps |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf epMotion |
| Show More |