Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion as Reload System
GREENER_CHOICE
Eppendorf epT.I.P.S. Motion work with the epMotion platform, with a TipHolder accessory the reload trays offer an environmentally friendly option.
Marke:  Eppendorf 0030014421
253.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30019052
  • 254.01 € / 2304 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • epT.I.P.S. Motion can be used with epMotion™ 96 or integrated into your workstation as a reload system when combined with the tip holder
  • The high-quality reload tips are delivered in a PET thermoformed tray with sealed lid. Upgrading to the autoclavable, aluminum tip holder, which replaces the disposable box, provides waste reduction of up to 40%
  • Eppendorf consumables and thus also epT.I.P.S. Motion pipette tips as Reload System are shipped in packaging consisting of at least 62% recycled cardboard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.5 to 50 μL
Unsteril
Nicht autoklavierbar
Hanging Tip Rack
Roboterspitzen
Eppendorf epMotion
Polypropylen
Ungefiltert
klar
For Eppendorf epMotion series
Standard, Straight
Single-use
No