Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion als Reload System
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 50 μl
10 μl
10 bis 1.000 μl
5 bis 300 μl
Sterilität:
PCR-frei
Steril
Unsteril
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
2304 Stück
Beschreibung
- epT.I.P.S. Motion können mit der epMotion™ 96 verwendet oder zusammen mit dem TipHolder als reload system in Ihre Workstation integriert werden
- Die Reload-Spitzen werden in bewährter Qualität in einer PET-Tiefziehschale mit gesiegeltem Deckel angeliefert
- Durch das Aufrüsten mit dem autoklavierbaren Spitzenhalter aus Aluminium, der die Einmal-Box ersetzt, ist eine bis zu 40-prozentige Abfallreduzierung möglich
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 5 bis 300 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Hängendes Spitzengestell |
| Spitzenform | Standard, Straight |
| Produkttyp | Robotische Tipps |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf epMotion |
| Mehr anzeigen |