Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion als Reload System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30019029 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 50 μl
10 μl
10 bis 1.000 μl
5 bis 300 μl
Sterilität:
PCR-frei
Steril
Unsteril
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
2304 Stück
Artikelnummer. 30019029
Marke: Eppendorf 0030014561
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die epT.I.P.S. Motion wurden so entwickelt, dass sie optimal mit unserer epMotion-Palette kombiniert werden können. Zusammen mit dem TipHolder-Zubehör stellen die Reload-Trays eine umweltfreundlichere Alternative dar.
  • epT.I.P.S. Motion können mit der epMotion™ 96 verwendet oder zusammen mit dem TipHolder als reload system in Ihre Workstation integriert werden
  • Die Reload-Spitzen werden in bewährter Qualität in einer PET-Tiefziehschale mit gesiegeltem Deckel angeliefert
  • Durch das Aufrüsten mit dem autoklavierbaren Spitzenhalter aus Aluminium, der die Einmal-Box ersetzt, ist eine bis zu 40-prozentige Abfallreduzierung möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Klar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Format Hängendes Spitzengestell
Spitzenform Standard, Straight
Produkttyp Robotische Tipps
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf epMotion
Skala Nein
Material Polypropylen