Learn More
epsilon-Caprolacton, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488950
Click to view available options
Menge:
10,000 g
100 g
2500 g
500 g
ε-Caprolactone is widely used as a monomer in the manufacturing of highly specialized polymers. It is mainly utilized as a precursor to caprolactam. It finds an application in the synthesis of polyglecaprone, which is used as a suture material in surgery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
ε-Caprolacton wird häufig als Monomer bei der Herstellung hochspezialisierter Polymere eingesetzt. Es wird hauptsächlich als Vorläufer von Caprolactam verwendet. Es findet Anwendung bei der Synthese von Polyglecapron, das als Nahtmaterial in der Chirurgie verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Brennbare Flüssigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-44-3
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00003267
InChI-Schlüssel PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hexanolactone, epsilon-caprolactone, 2-oxepanone, caprolactone, hexan-6-olide, 6-hexanolide, hexano-6-lactone, 1,6-hexanolide, e-caprolactone, 1-oxa-2-oxocycloheptane
PubChem CID 10401
ChEBI CHEBI:17915
IUPAC-Name Oxepan-2-on
SMILES C1CCC(=O)OCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material epsilon-Caprolactone
Schmelzpunkt -2°C
Dichte 1.078
Siedepunkt 235°C to 236°C
Flammpunkt 109°C (228°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.463
Menge 100 g
Beilstein 106919
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • epsilon-Caprolactone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Oxepanone