Learn More
Cytiva EPS 301 POWER SUPPLY
Artikelnummer. 10076004 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Spannung:
5 – 300 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10076004
Marke: Cytiva 18113001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Abdeckung einer breiten Palette von Elektrophorese- und Blotting-Anwendungen. EPS-Netzteile sind auf Leistung ausgelegt und gewährleisten Sicherheit und Reproduzierbarkeit
  • Folientastaturen und übersichtliche Digitalanzeigen für einfache Programmierung
  • Zeitgesteuerte oder kontinuierliche Durchläufe, mit Alarm am Ende eines Durchlaufs
  • Automatischer Parametergrenzmodus verhindert Überhitzung, schützt Experimente und Geräte
  • Zwei Anschlusspaare ermöglichen Parallelläufe
  • Automatische Wiederherstellung nach Stromausfall
  • Für Blottings wird der Modus mit konstanter Stromstärke empfohlen, um eine Überhitzung zu vermeiden
  • Für andere Anwendungen, wie z. B. submarine Nukleinsäuren- und vertikale Minigel-Elektrophorese, wird der Modus mit konstanter Stromspannung empfohlen
EPS 301
  • Geeignet für submarine, vertikale Mini- und vertikale Standard-Gelelektrophorese sowie halbtrockene und Mini Tank-Blotting-Anwendungen
  • Modi mit konstanter Stromspannung oder Stromstärke
  • 300 V, 400 mA, maximal 80 W
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 61010-1, CE 89/336/EEC (EMC-Richtlinie), CE 73/23/EEC (LV-Richtlinie)
Stromstärke 10 bis 400 mA, 400 mA
Beschreibung EPS-Netzteile zur Abdeckung einer breiten Palette von Elektrophorese- und Blotting-Anwendungen. EPS-Netzteile sind auf Leistung ausgelegt und gewährleisten Sicherheit und Reproduzierbarkeit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Submarine, vertikale Mini- und vertikale Standard-Gelelektrophorese sowie halbtrockene und Mini Tank-Blotting-Anwendungen
Zeitschaltuhr 1 min. bis 23,59 h
Typ EPS 301 Stromversorgung
Display Digital
Luftfeuchtigkeitsbereich 0 bis 0.95 %
Max. Druck 106 kPa, maximale Höhe von 2000 m
Anzahl Buchsen 2
Abmessungen der Öffnung (metrisch) 0.4 cm
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 39.2 °F bis 104 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 4 °C bis 40 °C
Abmessungen (L x B x H) 21.5 x 25 x 9.5 cm (8.5 x 9.75 x 3.75 in.)
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 9,75 in.
Breite (metrisch) 25 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,75 in.
Höhe (metrisch) 95 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 8.3 lbs.
Gewicht (metrisch) 3.8 kg
Elektrische Anforderungen 100 bis 120/220 bis 240 V, 50/60 Hz
Spannung 5 – 300 V
Wirkleistung 80 W
Frequency 50/60 Hz