Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronische Pipetten
Intuitives Betriebssystem und anwenderfreundliches Design, Präzision und Reproduzierbarkeit
Marke: Eppendorf™ 4861000779
1775.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Intuitives Betriebssystem und anwenderfreundliches Design, Präzision und Reproduzierbarkeit
- Multifunktionswippe funktioniert nach dem Prinzip
- Wahlrad zur schnellen und einfachen Auswahl der Pipettiermodi
- Selbsterklärendes Farbdisplay ohne Untermenüs und mit ergonomischem Winkel für optimale Lesbarkeit in jeder Position
- Gefederter Spitzenkonus (erhältlich für alle Pipetten bis zu 1.000 µL) für minimale Aufsteckkräfte hilft Belastungen zu reduzieren
- Leistungsstarker Akku für bis zu acht Stunden Arbeit ohne Aufladen
- Separater Stromanschluss: Keine Arbeitsunterbrechung zum Aufladen
- Justierung auf äußere Umstände (z. B. geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte)
- Pipettenunterteil kann zur Gewährleistung der Dekontamination autoklaviert werden
- Neun verschiedene Sprachen: Chinesisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch
- nur Xplorer plus: individuelle Programmierung, feste Volumeneinstellungen, Passwortschutz, An-/Aus-Schalter, zusätzliche Anwendungen, Anzeige von Wartungsintervallen
Spezifikation
Lithium-Ion | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Xplorer Plus | |
Elektronische Pipette | |
LCD | |
10 Pipettier-Modi, Pipettier-Historie, Passwortschutz, Serviceanzeige und die Möglichkeit, mehrere Modi in einer Sequenz für kundenspezifische Anwendungen zu programmieren |
Nein | |
Hellrosa | |
24 | |
Ja | |
1 bis 20 μl | |
Ergonomisch | |
Ja |