Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus elektronische Pipetten
GREENER_CHOICE
Intuitives Betriebssystem und anwenderfreundliches Design, Präzision und Reproduzierbarkeit
Marke:  Eppendorf™ 4861000805
1223.74 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24313" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12600925
  • 1305.20 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Intuitives Betriebssystem und anwenderfreundliches Design, Präzision und Reproduzierbarkeit
Erleichtert die Durchführung zusätzlicher intelligenter Anwendungen wie Ansaugen, Verdünnen, sequentielles Dispensieren und Rückwärtspipettieren. Außerdem werden Verzögerungen aufgrund komplizierter Programmierung und/oder unflexibler Prozesse vermieden. Präzise einstellbare Parameter, maximale Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, ermüdungsfreies Arbeiten und gleichmäßige und volle Kontrolle über die Pipettierprozesse.
  • Multifunktionswippschüttler: “Up is up and down is down™”-Prinzip
  • Einfache Auswahl aller Funktionen mit dem praktischen Einstellrad
  • Betrieb in der Sprache Ihrer Wahl
  • Übersichtlich angeordnetes Farbdisplay, keine Untermenüs, Hilfefunktion
  • Innovativer Wippschüttler: Wenn die Spitze abgeworfen wird, kehrt der Kolben automatisch in die Nullstellung zurück
  • EIN/AUS-Schalter: Schaltet den Pipettierer bei längerer Inaktivität aus
  • Zu den weitere Anwendungen gehören Absaugen, Verdünnen, sequentielles Dispensieren und Rückwärtspipettieren
  • Programmierung: Einmalige Programmierung von Sequenzen zur einfacheren Handhabung komplexer Prozesse
  • Individuelle Einstellung des festen Volumens: Das gewünschte Volumen kann gespeichert werden
  • Kennwortschutz: Schützt Programmierung und Einstellungen
  • Individuelle Geschwindigkeitsregelung: Stellt die Parameter auf Ihre gewünschte Arbeitsdrehzahl ein
  • Erinnerungsfunktion für die Wartung des Pipettierers, je nach gewünschter Zeit oder Nutzungshäufigkeit
Verlässliche und reproduzierbare Ergebnisse
  • Die Spitzen ruhen immer in der gleichen Position
  • Volumen und Geschwindigkeit exakt und reproduzierbar einstellbar
  • Einstellbar auf Ihre Arbeitsumgebung und Anforderungen
PhysioCare Concept™
  • Geringes Gewicht
  • Verbesserte Ergonomie
  • Perfekt ausgewogen
  • Optimal abgewinkelter Pipettierkopf
  • Verbesserte Ansicht und hochauflösende Anzeige
  • Federbelasteter Spitzenkonus liefert maximale Dichtheit
Anwendungen
  • Pipettieren von Flüssigkeiten (manuell oder automatisch)
  • Dispensieren (zeitgesteuert oder manuell)
  • Pipettieren und Mischen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ion
Orange
Pipettenspitze (300 μl)
Xplorer Plus
Elektronische Pipette
LCD
300 μl Spitze
0,2 μl
300 μl Spitze
Wiederverwendbar
8
Ja
15 bis 300 μl
Ergonomisch
10 Pipettier-Modi, Pipettier-Historie, Passwortschutz, Serviceanzeige und die Möglichkeit, mehrere Modi in einer Sequenz für kundenspezifische Anwendungen zu programmieren