Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 384-well, 45 μL - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2713152 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Barcode:
Kein Barcode
Verpackung:
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
PCR-Aufreinigung (unsteril)
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10023927
Marke: Eppendorf™ 0030129342
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. With raised well rims, these plates enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
  • Stehrand für Barcode
  • Stapelbar
  • Innerhalb der SBS-Größenempfehlungen
  • Ideal für die meisten gängigen 384-Well Thermozykler, insbesondere für Eppendorf Mastercycler™ Pro 384
  • Max. Well-Volumen 45 bis 40 μl
Certifications
Certified free of human DNA, DNase, RNase, and PCR inhibitors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern
Format Standard
Array 16 x 24
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
Farbe Farblos
Produkttyp PCR-Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatisierte Systeme
Ausführung des Rahmens Mit Stehrand
Material Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisch) Well 45 μl
Anzahl Wells 384
Sterilität Unsteril
Wellform Runder Boden (U-Well)
Max. RZB 2250 x g
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR-Aufreinigung (unsteril)
Menge 10 St./Packung
Wellfarbe Farblos
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis