Learn More
Eppendorf™ Eppendorf Tubes™ 5,0 ml
Eppendorf Tubes™ 5,0 ml-Röhrchen ermöglichen die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumina bis 5,0 ml mit einem breiten Betriebstemperaturbereich, Zentrifugationssicherheit und ausgezeichneter Probenrückgewinnung.
Marke: Eppendorf™ 0030122305
56.86 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Use these tubes for the simple and safe processing of sample volumes up to 5.0mL. Eppendorf Tubes™ represent the perfect option for working with medium–sized sample volumes.
Eigenschaften:
- Ergonomische Bedienung:
- Schnappverschluss – einfache, praktische und ergonomische einhändige Bedienung
- Schraubverschluss – Die abgeschrägten und gerillten Seiten bieten einen optimalen Halt und eine anwenderfreundliche Handhabung
- Breiter Betriebstemperaturbereich:
- Röhrchen mit Schraubverschluss: −86 bis 100 °C
- Röhrchen mit Schnappverschluss: −86 bis 80 °C (bei Verwendung der Klammern ≤100 °C)
- Material: Hochwertiges, transparentes Polypropylen, frei von Weichmachern, Bioziden oder Formtrennmitteln, für zuverlässige Testergebnisse.
- Zertifizierte Reinheit: Erhältlich in chargenspezifischen zertifizierten Reinheitsgraden Eppendorf Quality™, PCR-rein, steril und Eppendorf Biopur™.
- Zentrifugationssicherheit: Maximale Sicherheit und Stabilität für Zentrifugation bis zu 25.000 × g. Schnelle und effiziente Protokolle.
- Konische Form: Kompatibel mit Zubehör für konische 15 ml-Röhrchen – es können viele vorhandene Verbindungsstücke und Gestelle verwendet werden.
- Probenrückgewinnung: Erhältlich in Eppendorf LoBind™ Material, um die maximale Rückgewinnung kostbarer Proben zu erreichen.
Anwendungen:
- Einfache Verarbeitung von Proben bis zu 5,0 ml
- Hohe Erträge bei der DNA-Isolierung, insbesondere bei Proben mit einer begrenzten Menge an Ausgangsmaterial
- Komfortable und sichere Zellkulturanwendungen
- Einfacher Probenzugang für ein geringes Kontaminationsrisiko
- Vorbereitung von Mastermixes und Puffern
- Sichere Zell- und Gewebelyse
Spezifikation
HDPE | |
5,0 mL | |
Einfache Verarbeitung von Proben bis zu 5 ml; DNA-Isolierung, insbesondere mit Proben mit begrenzter Menge an Ausgangsmaterial; Vorbereitung von Mastermixen und Puffern; Zell- und Gewebelyse | |
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) | |
200 Pk. | |
Nicht autoklavierbar | |
Eppendorf Quality™ | |
Schraube | |
17 mm | |
Mikrozentrifugenröhrchen, (Eppendorf Qualität) | |
Eppendorf Qualität (unsteril) |
Klar | |
Polypropylen | |
Mikroröhrchen | |
200 Röhrchen (2 Beutel x 100 Röhrchen) | |
Unsteril | |
0,169 oz. | |
Konisch | |
-86 °C° bis +100 °C° | |
Ja | |
25,000 x g |