Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes
Engineered to minimize sample binding and elevate recovery, Eppendorf™ Protein LoBind™ Tubes safeguard your valuable proteins during processing. With cutting-edge LoBind technology, ensure optimal yields for your Western blotting, mass spectrometry, and protein purification applications.
Marke: Eppendorf™ 0030108302
47.07 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41220kg
Beschreibung
- Der konische Boden ermöglicht den Einsatz in vorhandenen Adaptern und Gestellen
- Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet eine problemlose Sichtbarkeit der Pellets
- Hergestellt ohne Verwendung von Gleitmitteln, Weichmachern und Bioziden, keinerlei Auswirkungen auf Produkte
- Die Verdunstung von Proben während Aufbewahrung und Inkubation wird durch eine präzise gefertigte Verschlussdichtung auf einem Minimum gehalten
- Ein versehentliches Öffnen des Verschlusses bei -86 bis 80 °C wird durch Scharnierverschlüsse verhindert
- Zentrifugierbar bis zu 25,000 x g ohne ein Zerbrechen der Röhrchen
- Lieferbar in den chargenzertifizierten Reinheitsgraden „Eppendorf“, „PCR-rein“, „Steril“ und „Biopur™“
- Lieferbar in Protein LoBind- und DNA/RNA LoBind-Material für maximale Rückgewinnung bei wertvollen Proben
- Standard-Qualität (Eppendorf) = unsteril
- PCR-rein = unsteril
- Steril = steril
- Biopur = steril
Zellkultur, Isolierung von Plasmid-DNA und Gesamt-RNA, Liquid Handling
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Klar | |
Polypropylen | |
50 Pk. | |
Unsteril | |
Zylindrisch | |
Konisch | |
Ja | |
25.000 x g |
HDPE | |
5 mL | |
100 Cs. | |
Beutel | |
Autoklavierbar | |
0,169 oz. | |
Snap Cap | |
Mikrozentrifugenröhrchen, PCR-Aufreinigung, geringes Bindungsvermögen für Proteine | |
PCR-frei |