Learn More
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
Marke: Eppendorf™ 0030119479
57.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5,0 ml.Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
- Der konische Boden ermöglicht den Einsatz in vorhandenen Adaptern und Gestellen
- Die Konstruktion aus transparentem Polypropylen gewährleistet eine problemlose Sichtbarkeit der Pellets
- Hergestellt ohne Verwendung von Gleitmitteln, Weichmachern und Bioziden, keinerlei Auswirkungen auf Produkte
- Die Verdunstung von Proben während Aufbewahrung und Inkubation wird durch eine präzise gefertigte Verschlussdichtung auf einem Minimum gehalten
- Ein versehentliches Öffnen des Verschlusses bei -86 bis 80 °C wird durch Scharnierverschlüsse verhindert
- Zentrifugierbar bis zu 25,000 x g ohne ein Zerbrechen der Röhrchen
- Lieferbar in den chargenzertifizierten Reinheitsgraden „Eppendorf“, „PCR-rein“, „Steril“ und „Biopur™“
- Lieferbar in Protein LoBind- und DNA/RNA LoBind-Material für maximale Rückgewinnung bei wertvollen Proben
- Standard-Qualität (Eppendorf) = unsteril
- PCR-rein = unsteril
- Steril = steril
- Biopur = steril
Zellkultur, Isolierung von Plasmid-DNA und Gesamt-RNA, Liquid Handling
Spezifikation
RNase-/DNase-frei | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
50 Röhrchen, einzeln verpackt | |
Steril | |
Ja | |
Konisch | |
Frei von Plastifizierern, Bioziden und Schimmelfreisetzungsmitteln | |
Konisch | |
Ja | |
17 mm | |
25.000 x g |
Polypropylen | |
5 mL | |
50 Pk. | |
50/Karton | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
0,169 oz. | |
Ja | |
Schnappverschluss | |
Ja | |
Mikrozentrifugenröhrchen( Biopur) | |
Biopur™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
14Minuten
27Sekunden
39