Learn More
Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4758079 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 mL
50 ml
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Lila
Orange
Rot
Packungsgröße:
160 Stück
200 Stück
400 Stück
600 Stück
800 Stück
Artikelnummer. 15240775
Marke: Eppendorf™ 0030127692
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Pipetten zum Ansaugen und Dosieren von Flüssigkeiten mithilfe von manuellen und elektronischen Pipettierhilfen. Eppendorf™ Sterile serologische Pipetten sind auf Abgabe kalibriert. Die Farbcodierung nach Größen ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung.
  • Exakte Graduierung auf dem ultra-klaren Pipettenmaterial, um die Volumenmessung zu erleichtern
  • Individuell verpackt, um gleichbleibende, erstklassige Qualität zu gewährleisten
  • Farbcodierung zur einfachen Größenidentifikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,02 mL
Material PS (Polystyrol)
Sterilität Ja
Skala Ja
Graduierungen 0,01 mL
Länge (angloamerikanisch) 10,9 in.
Menge 800 Pk. (4 Beutel mit je 200)
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 277 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja