Learn More
Eppendorf™ S-4-104 Rotoradapter
Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen.
Marke: Eppendorf™ 5825745000
312.55 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 2-teiliges Set
Beschreibung
- Zur Verwendung mit der Zentrifuge 5810/5810 R.
- Fasst bis zu 4 x 750 ml-runde-Becher
Spezifikation
Rotoradapter | |
1x 500 ml-Flasche | |
Rotor S-4-104,Rotor S-4x1000 Rundbecher und Rotor S-4x750,Satz mit 2 St. | |
2 pro Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ S-4-104 Rotoradapter > Für konische 1x500 ml-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur