Learn More
Eppendorf™ S-4-104 Rotoradapter
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 50 ml konische Röhrchen
1x 500 ml-Flasche
1 x 250 ml-Röhrchen
20 x 5,5/12 ml-Röhrchen
23 x 2,6/8,0 ml-Röhrchen
23 x 7/17 ml-Röhrchen
4x 750 ml-Weithalsflaschen
5 x 50 ml konische Röhrchen
50 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
7 x 50 ml konische Röhrchen
Packungsgröße:
1 Set
2 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
2-teiliges Set
- Zur Verwendung mit Zentrifuge 5810/5810 R.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Fassungsvermögen | 23 x 2,6/8,0 ml-Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S-4-104 Rotor für 5810/5810R Zentrifuge |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |