Learn More
Eppendorf™ S-4-104 Rotoradapter
Artikelnummer. 13236629 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
14 x 50 ml konische Röhrchen
1x 500 ml-Flasche
1 x 250 ml-Röhrchen
20 x 5,5/12 ml-Röhrchen
23 x 2,6/8,0 ml-Röhrchen
23 x 7/17 ml-Röhrchen
4x 750 ml-Weithalsflaschen
5 x 50 ml konische Röhrchen
50 x 1,5/2,0 ml-Röhrchen
7 x 50 ml konische Röhrchen
Packungsgröße:
1 Set
2 Stück
Artikelnummer. 13236629
Marke: Eppendorf™ 5825733002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
2-teiliges Set
Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen.
  • Zur Verwendung mit Zentrifuge 5810/5810 R.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Fassungsvermögen 7 x 50 ml konische Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) S-4-104 Rotor für 5810/5810R Zentrifuge
Anzahl pro Packung 2 pro Packung