Learn More
Eppendorf™ S-4-104 Rotoradapter
Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen.
Marke: Eppendorf™ 5825744004
170.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 2-teiliges Set
Beschreibung
- Zur Verwendung mit der Zentrifuge 5810/5810 R.
- Fasst bis zu 4 × 750 ml-runde-Becher
Spezifikation
Rotoradapter | |
4x 750 ml-Weithalsflaschen | |
S-4-104 Rotor für 5810/5810R Zentrifuge | |
2 pro Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ S-4-104 Rotoradapter > Für 4 x 750 ml Weithalsflaschen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur