Learn More
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R
Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™
Marke:  Eppendorf™ 5409700006
926.25 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15148354
  • 949.78 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Drehzahl: 20.600 x g (14.000 U/min)
  • Max. Kapazität: 12 x Eppendorf Röhrchen™ 5,0 ml
  • Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FA-45-12-17, aerosoldicht – mit Rotordeckel
Aerosoldichter Rotor
20600 x g (14000 U/min)
Eppendorf QuickLock™ 5427 R
12
FA-45-12-17
12 ml x 5 Eppendorf Röhrchen
14.000 U/min
Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLocktrade; Deckel