Learn More
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R
Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™
Marke:  Eppendorf™ 5409704001
886.33 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13483396
  • 910.63 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. Drehzahl: 19.100 × g (13.200 U/min)
  • Rotor mit höherer Kante für sichere Zentrifugation von bis zu 24 Spin-Säulen
  • Aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock™ Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
FA-45-24-11-Kit, aerosoldicht – mit Rotordeckel
24 Spin-Säulen
16.220 U/min
Rotordeckel
FA-45-24-11-Kit
Aerosoldichter Rotor
25000 x g (16220 U/min)
Zentrifuge 5427 R
24
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotoren für Zentrifuge 5427 R > FA-45-24-11; 24 x 1,5/2,0 ml-Gefäße; aerosoldicht mit Eppendorf QuickLock