Learn More
Eppendorf™ Research plus™ Pipettierer mit festem Volumen
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Beständig gegen chemische, thermische und mechanische Belastungen
Marke: Eppendorf™ 3124000024
189.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
- 4-stellige, vergrößernde Volumenanzeige; Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen; Ultraleichtes PerfectPiston™ Kolbensystem aus chemisch beständigem Fortron™; Schnellverbindungsclip ermöglicht die Entnahme des Unterteils in zwei schnellen Schritten (nicht bei 10 μl-Pipetten); Federbelasteter Spitzenkonus sorgt für festen Sitz der Spitze; Farbe zeigt das Volumen des Pipettierers an
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
± 1.2 % | |
Gelb | |
Pipette mit festem Volumen | |
200 μl-Pipettenspitze |
Autoklavierbar | |
200 μl-Pipettenspitze | |
10 μl | |
Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, blaue Betätigungstaste |