Learn More
Eppendorf™ Research plus™ Pipettierer mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15733469 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
20 μl
25 μl
50 μl
100 μl
200 μl
250 μl
500 μl
1000 μ l
Genauigkeit:
±0,6 %
±0,8 %
±0.7 %
±1 %
± 1.2 %
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15733469
Marke: Eppendorf™ 3124000091
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beständig gegen chemische, thermische und mechanische Belastungen
  • Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
  • 4-stellige, vergrößernde Volumenanzeige; Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen; Ultraleichtes PerfectPiston™ Kolbensystem aus chemisch beständigem Fortron™; Schnellverbindungsclip ermöglicht die Entnahme des Unterteils in zwei schnellen Schritten (nicht bei 10 μl-Pipetten); Federbelasteter Spitzenkonus sorgt für festen Sitz der Spitze; Farbe zeigt das Volumen des Pipettierers an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0,6 %
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Zur Verwendung mit 1000 μl-Pipettenspitze
Typ Pipette mit festem Volumen
Volumen (metrisch) 200 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) 1000 μl-Pipettenspitze
Enthält Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, blaue Betätigungstaste