Learn More
Eppendorf™ Research plus™ Pipettierer mit festem Volumen
Beständig gegen chemische, thermische und mechanische Belastungen
Marke: Eppendorf™ 3124000067
189.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bedienknopf und Abwerfer mit geringer Betätigungskraft sind ergonomisch angeordnet.
- 4-stellige, vergrößernde Volumenanzeige; Kalibrieranzeige und Einstellöffnung für bestimmte Flüssigkeiten und Volumen; Ultraleichtes PerfectPiston™ Kolbensystem aus chemisch beständigem Fortron™; Schnellverbindungsclip ermöglicht die Entnahme des Unterteils in zwei schnellen Schritten (nicht bei 10 μl-Pipetten); Federbelasteter Spitzenkonus sorgt für festen Sitz der Spitze; Farbe zeigt das Volumen des Pipettierers an
Spezifikation
±0.7 % | |
Gelb | |
Pipette mit festem Volumen | |
200 μl-Pipettenspitze |
Autoklavierbar | |
200 μl-Pipettenspitze | |
50 μl | |
Federbelasteter Spitzenkonus, Abwerfer, gelbe Betätigungstaste |