Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2 Pipettensets – Auswahl aus bereits zusammengestellten Packungen
Mit diesen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich die Kontaminationsgefahr durch Aerosole sowie die Belastung für den Daumen verringern. Eppendorf™ Reference™ 2 Pipetten mit variablem Volumen eignen sich hervorragend für das Pipettieren und Mischen von Flüssigkeiten, Befüllen von Platten, Gelen und Reaktionsgefäßen und die Phasenextraktion sowie Entfernung von Überständen. Lieferbar in Packungen mit drei, vier oder sechs Pipetten.
Marke: Eppendorf™ 4924000940
1548.97 EUR gültig bis 2024-12-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21633" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mechanische Luftkissenpipette mit hervorragender Präzision und Genauigkeit – Bedienung mit nur einem Tastendruck
- Mit seiner innovativen Ein-Tasten-Bedienung ermöglicht das Reference 2 eine schnelle und ergonomische Handhabung bei reduziertem Bedienaufwand und aktiver Aerosolreduzierung
- Ein deutliches haptisches Feedback verhindert das versehentliche Auswerfen der Spitze. 4-stellige Anzeige mit Vergrößerungsfenster für schnelle und sichere Volumeneinstellung und -erkennung (aus jedem Winkel gut sichtbar), inkl. Volumenarretierung. Federbelastete Spitzenkonen verbessern die Reproduzierbarkeit zwischen Anwendern und die Ergonomie durch reduzierte Spitzenanhaftung
- Die einzigartige glatte Oberfläche und die vollständige Autoklavierbarkeit sorgen für effiziente Dekontamination und sind somit der ideale Begleiter bei sterilen Arbeiten
- Eine temporäre Einstellung ermöglicht die einfache Einstellung Ihres Reference 2 für hochpräzises Pipettieren verschiedener Flüssigkeiten oder unter wechselnden externen Bedingungen ohne Notwendigkeit einer vollständigen Kalibrierung
- Erhältlich als Einkanalpipette mit festem oder variablem Volumen sowie als 8- und 12-Kanal-Pipette
- Die Reference 2-Mehrkanalpipette bietet hohe Flexibilität einschließlich eines Spitzenkonus mit Federmechanismus, der optional ein-/ausgeschaltet werden kann
Spezifikation
Seriennummer-spezifisches Zertifikat | |
Ein-Tasten-Bedienung | |
Divers | |
Polypropylen, Polycarbonat, Polyetherimid | |
Eppendorf Reference 2 | |
0,5 bis 10, 10 bis 20, 10 bis 100, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl | |
Pipettieren von wässrigen Flüssigkeiten | |
6 Pipetten Referenz™ 2 1-Kanal variabel, 1 x Pipettenkarussell 2, 6 x EPT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Spitzen, Kugelschreiber |
Universalspitzen, epT.I.P.S.™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ | |
Autoklavierbar | |
Ergonomisch | |
1 | |
Manuelle Pipetten, Satz mit 6 Stück | |
Ergonomisch | |
Luftpolstersystem |