Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2 Pipettensets – Auswahl aus bereits zusammengestellten Packungen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10, 10 bis 20, 10 bis 100, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl
0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl
100-1000 μl, 0.5-5 ml, 1-10 ml
2 bis 20, 20 bis 200, 100 bis 1000 μl
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Mechanische Luftkissenpipette mit hervorragender Präzision und Genauigkeit – Bedienung mit nur einem Tastendruck
- Mit seiner innovativen Ein-Tasten-Bedienung ermöglicht das Reference 2 eine schnelle und ergonomische Handhabung bei reduziertem Bedienaufwand und aktiver Aerosolreduzierung
- Ein deutliches haptisches Feedback verhindert das versehentliche Auswerfen der Spitze. 4-stellige Anzeige mit Vergrößerungsfenster für schnelle und sichere Volumeneinstellung und -erkennung (aus jedem Winkel gut sichtbar), inkl. Volumenarretierung. Federbelastete Spitzenkonen verbessern die Reproduzierbarkeit zwischen Anwendern und die Ergonomie durch reduzierte Spitzenanhaftung
- Die einzigartige glatte Oberfläche und die vollständige Autoklavierbarkeit sorgen für effiziente Dekontamination und sind somit der ideale Begleiter bei sterilen Arbeiten
- Eine temporäre Einstellung ermöglicht die einfache Einstellung Ihres Reference 2 für hochpräzises Pipettieren verschiedener Flüssigkeiten oder unter wechselnden externen Bedingungen ohne Notwendigkeit einer vollständigen Kalibrierung
- Erhältlich als Einkanalpipette mit festem oder variablem Volumen sowie als 8- und 12-Kanal-Pipette
- Die Reference 2-Mehrkanalpipette bietet hohe Flexibilität einschließlich eines Spitzenkonus mit Federmechanismus, der optional ein-/ausgeschaltet werden kann
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Referenz |
| Typ | Pipetten-Mehrfachpackungen |
| Volumen (metrisch) | 0.5 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1000 μl |
| Enthält | 3 Pipetten Referenz™ 2 1-Kanal variabel, 3 x EPT.I.P.S.™ Box 2.0 mit 96 Spitzen, Kugelschreiber |
| Verpackungsart | 96 Tips (20 μL, 200 μL, 1,000 μL) |