Learn More
Eppendorf™ Lithium Polymer Akku, 3,7 V für Easypet 3 Pipettierhilfe
Mit diesem wiederaufladbaren Akku für die Easypet 3 elektronische Pipettierhilfe können Sie während des Pipettierens aufladen
Marke:  Eppendorf™ 4430605009
33.99 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13437906
  • 35.84 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem wiederaufladbaren Akku für die Easypet 3 elektronische Pipettierhilfe können Sie während des Pipettierens aufladen
  • Lithium-Polymer-Batterie
  • Fassungsvermögen: 1,100 mAh/ 3.7 V
  • Ladezeit: Ca. 3 Stunden
Bestellinformation
Ebenfalls lieferbar: Easypet 3 elektronischer Pipettenregler (Kat. Nr. 12-654-100); Membranfilter, 0.45 μm und 0.2 μm (Kat. Nr. 12-654-101, -102)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-Ion
Ersatzakku
3.7 V
Easypet 3
Easypet™ 3 elektronischer Pipettenregler
1100 mA
Name des Produkts
Eppendorf™ Lithium Polymer Akku, 3,7 V für Easypet 3 Pipettierhilfe > Lithium-Polymer-Akku