Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5430 - Microcentrifuge
Einzigartiges Crossover-Modell kombiniert Mikrozentrifugenfähigkeit mit anspruchsvollen Funktionen und Steuerungen
3906.56 €
Spezifikation
Display | Großes, hell beleuchtetes LCD |
---|---|
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 10 in. |
Außenhöhe (metrisch) | 25 cm |
Zeitschaltuhr | 30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function |
Außenbreite (angloamerikanisch) | 13,2 in. |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Fassungsvermögen | Max. RZB | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10318192
|
Eppendorf™
5427000011 |
Keypad, 230 V (EU) - Without Rotor | 30 x 2 ml | 30.130 x g | 17.500 U/min |
3906.56 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
Zentrifugiert Mikro-, PCR- und Kryoröhrchen wie eine Mikrozentrifuge. Verarbeitet Mikrotiterplatten und konische Röhrchen wie eine größere Zentrifuge. Acht Rotor-Optionen machen dieses Gerät zu einem vielseitigen Gerät im Labor oder Kühlraum. Belüftet.
- Fassungsvermögen: 300 ml (6× 50 ml), 60 ml (30× 2.0 ml) oder 2× Mikrotiterplatten
- Max. Drehzahl/RZB: 17,500 U/min/30,130 × G
- Menügesteuerte Bedienung mit großem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Variable Drehzahlregelung von 100 bis 17,500 U/min in Stufen von 100 U/min
- Zeitschaltuhr 30 s bis 99 h 59 min mit HOLD für Dauerbetrieb
- 50-Programmspeicher mit 5 Tasten für das Aufrufen von Routineprogrammen durch einfachen Tastendruck
- Wählbare Menüsprache (Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch)
- “At-Spin”-Funktionen, einstellbarer Alarm am Ende des Durchgangs, einstellbarer SHORT-SPIN, Drehzahlparametersperre
- Kleine Standfläche
Sicherheitsmerkmale
- Automatische Rotorerkennung mit Drehzahlbegrenzung
- Last-Unwuchterkennung
- Ein-Finger-Deckelverschluss
- Weiche Bremsfunktion zum Schutz empfindlicher Proben
Bestellinformation
Abmessungen: 16.8 x 13.2 x 10 Zoll (L x B x H) (42 x 33 x 25 cm) 29 lb. (63.8 kg) Die meisten Modelle werden mit einem Rotor geliefert; andere Rotoren sind separat erhältlich. Gekühlte Modelle sind separat erhältlich.
Spezifikation
Großes, hell beleuchtetes LCD | |
25 cm | |
13,2 in. | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Yes | |
Nein |
10 in. | |
30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function | |
33 cm | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung | |
475 W | |
EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC part 15, EN 50581, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (refer to manual for more details) |