Learn More
Eppendorf™ PCR-Kappenstreifen, gewölbt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10034874 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Menge:
120 Packung
Packungsgröße:
120 Stück
Artikelnummer. 10034874
Marke: Eppendorf™ 0030124839
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Alle Vorteile weißer reflektierender Wells im PCR-Röhrchenformat
All the benefits of white reflective wells in a PCR-tube format
  • Strips with eight microcaps for 0.1 and 0.2 mL wells
  • Easy and rapid sealing of Eppendorf twin.tec PCR Plates, PCR strips and other standard multiwell plates
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Bestellinformation
Hinweis: Kat.-Nr. E951022109 enthält Röhrchen und Kappen; andere Produkte umfassen entweder das eine oder das andere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von humaner-DNA, DNase, RNase, PCR-Inhibitoren
Menge 120 Packung
Verschlussmaterial Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.1 und 0.2 ml-Streifen, PCR-Platten und weitere Standard-Mehrfachwell-Platten mit einfacher und wirksamer Versiegelung
Sterilität Unsteril
Material Polypropylen
Verschlusstyp Kuppelform
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format 10 x 12 Streifen
Produkttyp 8-Deckelstreifen, gewölbt