Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Biopur™-Qualität
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
Marke: Eppendorf™ 0030089634
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56700kg
Beschreibung
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur™ Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
Combitips advanced sind die idealen Komponenten für alle Multipettes™. Durch die neue, individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Spitze schnell erkannt werden.
- Ohne Gleitmittel
- Farbkodierte Spitzengrößenerkennung
- Trichtergeometrie vom Zylinder zum Rand verhindert Schäden an Handschuhen und ermöglicht angenehme Handhabung.
- Funktion nach dem Direktverdrängungsprinzip
- Die verlängerte Konstruktion ermöglicht ein vollständiges Entleeren nahezu aller üblichen Röhrchen.
- Optimierte Graduierungen zur Erkennung des Flüssigkeitsvolumens
- Automatische Combitip Erkennung und Volumenberechnung
- 3D-Markierung am oberen Rand für problemlose Erkennung
- Maximale Bandbreite durch neun Volumengrößen (0.1 bis 50 ml)
- Staubfreie Lagerung
Spezifikation
0.5 ml | |
Farblos | |
Biopur™ (Sterile) | |
Verl├ñngert, Verdr├ñngung, Positive Verdrängung | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
Ja | |
Polypropylen |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Einzeln verpackt | |
100 Pk., Individually Blister-wrapped | |
Violett | |
Eppendorf™ Multipette™ | |
Combitips™ Advanced™ Biopur™ | |
Sterile & PCR Ready |