Learn More
Eppendorf™ Combitips Advanced™ Pipettenspitzen – Standard, Biopur™-Qualität
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12634597 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2.5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Farbcode:
Blau
Gelb
Grün
Hellgrau
Orange
Rot
Violett
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12634597
Marke: Eppendorf™ 0030089626
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
Diese Pipettenspitzen erfüllen die hohen Anforderungen in modernen Laboren. Eppendorf™ Combitips Advanced™ Biopur Pipettenspitzen erhöhen die Sicherheit beim Umgang mit radioaktiven, aggressiven und toxischen Stoffen. Ein hermetisch dichter Stopfen verhindert eine Kontamination durch Aerosole.
Combitips advanced sind die idealen Komponenten für alle Multipettes™. Durch die neue, individuelle Farbcodierung kann die gewünschte Spitze schnell erkannt werden.
  • Ohne Gleitmittel
  • Farbkodierte Spitzengrößenerkennung
  • Trichtergeometrie vom Zylinder zum Rand verhindert Schäden an Handschuhen und ermöglicht angenehme Handhabung.
  • Funktion nach dem Direktverdrängungsprinzip
  • Die verlängerte Konstruktion ermöglicht ein vollständiges Entleeren nahezu aller üblichen Röhrchen.
  • Optimierte Graduierungen zur Erkennung des Flüssigkeitsvolumens
  • Automatische Combitip Erkennung und Volumenberechnung
  • 3D-Markierung am oberen Rand für problemlose Erkennung
  • Maximale Bandbreite durch neun Volumengrößen (0.1 bis 50 ml)
  • Staubfreie Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.2 ml
Sterilität Steril
Farbe Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise Biopur™ (Steril)
Format Einzeln verpackt
Spitzenform Extra lang, Positive Verdrängung
Verpackung 100 Pck., einzeln blisterverpackt
Produkttyp Pipettenspitzen
Farbcode Hellgrau
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf Multipette
Skala Ja
Produktlinie Combitips Advanced
Material Polypropylen
Fit for Purpose Steril & PCR-fähig