Learn More
Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen
Diese Adapter eignen sich für den Einsatz mit Eppendorf Pipettenspitzen. Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen sind farbcodiert und autoklavierbar.
Marke: Eppendorf™ 0030089723
12.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Adapter eignen sich für den Einsatz mit Eppendorf Pipettenspitzen. Eppendorf™ Adapter für Combitips Advanced™ Pipettenspitzen sind farbcodiert und autoklavierbar.
- Erhältlich in den Volumen 25 und 50 μl
Spezifikation
50 mL | |
1 Stück | |
Für 50 ml Eppendorf™ Qualitätsspitze |
Autoklavierbar | |
Hellgrau |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30