Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Ausführung des Rahmens:
Halbhoher Rand
Ohne Rand
Ohne Rand, teilbar
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Forensischer DNA-Gütegrad (unsteril)
PCR sauber und frei von bakterieller DNA (unsteril)
PCR-frei
Verpackung:
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Passend für noch mehr Thermocycler
- OptiTrack™ Matrix für eine schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhältlich mit normalen (250 μl) oder flachen (150 μl) Wells
- Ideal auch für quantitative Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Hemmer-frei.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Frei von Human-DNA, DNase und RNase |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | PCR-Platte |
| Ausführung des Rahmens | Ohne Rand |
| Material | Polypropylen, Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |