Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten
Ideal für extreme Anwendungen wie Mehrfach-Heißversiegelung
Marke: Eppendorf™ 0030133404
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann in 4 Segmente zu je 24 Wells unterteilt werden
- Passend für die meisten herkömmlichen Thermocycler
- OptiTrack™ Matrix für eine schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
- Erhältlich mit normalen (250 μl) oder flachen (150 μl) Wells
- Kann in 4 Segmente zu je 24 Wells unterteilt werden, um Abfall zu vermeiden und Geld zu sparen
- Ideal auch für quantitative Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Hemmer-frei.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Standard | |
Autoklavierbar | |
Blau | |
Ohne Rand, teilbar | |
250 μl | |
Unsteril | |
2250 x g | |
PCR-frei | |
Farblos |
Frei von Human-DNA, DNase und RNase | |
8 x 12 | |
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) | |
PCR-Platte | |
Polypropylen, Polycarbonat | |
96 | |
Ideal für extreme Anwendungen wie Mehrfach-Heißversiegelung. | |
Standard | |
20/Packung |