Learn More
Eppendorf™ 750 ml runde Becher für S-4-104 Rotor
Entwickelt für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren und Zentrifugen
Marke:  Eppendorf™ 5820741007
1810.99 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13206609
  • 1989.12 € / 4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in Packungen mit zwei oder vier Stück
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
S-4-104 Rotor für Zentrifuge 5810/5810 R
Blau
4/Packung
750 mL
Becher
Name des Produkts
Eppendorf™ 750 ml runde Becher für S-4-104 Rotor > 750 ml; 4/Packung