Learn More
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie
Artikelnummer. p-4502423 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 5 ml
24 x 50 ml konische Röhrchen
4 x 250 ml
40 x 50 ml konische Röhrchen
48 x 1,5/2 ml-Röhrchen
6 x 15/50 ml
Typ:
Aerosoldichter Rotor
Rotor
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12886233
Marke: Eppendorf™ 5820760001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit aerosoldichtem Deckel
  • Füllvolumen: 96 ml
  • Max. Drehzahl/RZB: 13,000 U/min/19,083 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor
Fassungsvermögen 48 x 1,5/2 ml-Röhrchen
Max. RZB 19.803 x g
Max. Geschwindigkeit 13.000 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugen 5804 R und 5810 R
Enthält Rotordeckel
Modell FA-45-48-11