Learn More
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie
Mit aerosoldichtem Deckel
Marke: Eppendorf™ 5820765003
308.02 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Füllvolumen: 96 ml
- Max. Drehzahl/RZB: 13,000 U/min/19,083 x g
Spezifikation
FA-45-20-17,aerosoldicht – mit Rotordeckel | |
20 x 5 ml | |
13.100 U/min | |
Rotordeckel |
Rotor | |
20.913 x g | |
Zentrifugen 5804 R und 5810 R |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15