Learn More
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie
Mit aerosoldichtem Deckel
Marke: Eppendorf™ 5820771003
773.95 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Füllvolumen: 0.6 l
- Max. Drehzahl/RZB: 5,500 U/min/5,050 x g
Spezifikation
F-35-48-17 – inklusive Hüllen und Adaptern (24 x) | |
24 x 50 ml konische Röhrchen | |
5.500 U/min | |
Hülsen und Adapter (24 x) |
Rotor | |
5.050 x g | |
Zentrifugen 5804 R und 5810 R |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie > Mit 24 Stahlhülsen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur