Learn More
Eppendorf™ 48 x 2 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie
Artikelnummer. 12846243 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 5 ml
24 x 50 ml konische Röhrchen
4 x 250 ml
40 x 50 ml konische Röhrchen
48 x 1,5/2 ml-Röhrchen
6 x 15/50 ml
Typ:
Aerosoldichter Rotor
Rotor
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12846243
Marke: Eppendorf™ 5820772000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit aerosoldichtem Deckel
  • Füllvolumen: 0.6 l
  • Max. Drehzahl/RZB: 5,500 U/min/5,050 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor
Fassungsvermögen 40 x 50 ml konische Röhrchen
Max. RZB 5.050 x g
Max. Geschwindigkeit 5.500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugen 5804 R und 5810 R
Enthält Hülsen und Adapter (48 x)
Modell F-35-48-17