Learn More
Gilac™ Epoxy Trolley for 170 L Large Volume Semicircular Container
Epoxy Trolley for 170 L Large Volume Semicircular Container makes it easier to work at breast height.
Marke:  Gilac™ G194799
Artikelnummer. 17948591
  • 754.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Trolley equipped with 125 mm diameter PA wheels (2 fixed wheels and 2 pivoting with brakes).
Spezifikation
Spezifikation
Rollwagen
100 kg
125 mm
Large Volume Containers
Phenolic, Melamine
170 L Large Volume Semicircular Container