Learn More
Epredia™ Diagnostikobjektträger aus Epoxid
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Wellanzahl:
1
3
4
5
8
10
12
Farbe:
Blau
Schwarz
Weiß
Durchmesser (metrisch):
10 mm-Well
11,43 mm-Well
13 mm-Well
14 mm-Well
5 mm-Well
6 mm-Well
6,7 mm-Well
8 mm-Well
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
- Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
- Verhindert Kreuzkontaminationen
- Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 25 mm |
| Breite (metrisch) | 75 mm |
| Material | Epoxid |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Typ | Objektträger für die Diagnostik |
| Wellanzahl | 5 |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm-Well |