Learn More
Epredia™ Diagnostikobjektträger aus Epoxid
Artikelnummer. 15283219 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Wellanzahl:
1
3
4
5
8
10
12
Farbe:
Blau
Schwarz
Weiß
Durchmesser (metrisch):
10 mm-Well
11,43 mm-Well
13 mm-Well
14 mm-Well
5 mm-Well
6 mm-Well
6,7 mm-Well
8 mm-Well
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 15283219
Marke: Epredia™ X1XER332L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese hydrophoben Beschichtungen binden Flüssigkeiten, die in die Wells gegeben werden, und halten die Flüssigkeiten im Well-Bereich. Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
  • Bindet und hält Flüssigkeiten, die in den Well-Bereich eingebracht werden
  • Mit benetzbaren Wells zum Färben und Wachsen von Zellkulturen
  • Verhindert Kreuzkontaminationen
  • Hydrophobe Beschichtungen sind sehr langlebig und widerstehen stärksten Beanspruchungen
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 25 mm
Breite (metrisch) 75 mm
Material Epoxid
Dicke (metrisch) 1 mm
Typ Objektträger für die Diagnostik
Wellanzahl 4
Farbe Blau
Durchmesser (metrisch) 8 mm-Well