Learn More
EPOR Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 30766-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18036675
  • 166.92 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The EPOR antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human EPOR. This antibody recognizes human, mouse antigen. The EPOR antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
EPOR
450 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Mouse
150 kDa
IgG
Western Blot, ELISA
EPO R, EPOR, erythropoietin receptor
20 μL
2057
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.