Learn More
Agilent BioTek Epoch Microplate Spectrophotometer
Epoch microplate spectrophotometer has monochromator-based optics, for a filter-free, wide wavelength range for UV-Vis absorbance measurements. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
N.V.
Spezifikation
Produkttyp | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
---|---|
Lichtquelle | Xenon-Blitzlampe |
Plattentyp | 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten |
Extinktionsbereich | 200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm |
Genauigkeit | ±2 nm |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17287989
|
Agilent BioTek
EPOCH-SN |
EPOCH | Epoch Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware Gen5 |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
17207999
|
Agilent BioTek
EPOCHR-SN |
EPOCH R | Epoch R Mikrotiterplatten-Spektralphotometer, Gen5 Mikrotiterplatten-Datenanalysesoftware |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
Epoch microplate spectrophotometer has monochromator-based optics, for a filter-free, wide wavelength range for UV-Vis absorbance measurements. These measurements can be done in many microplate formats and in 2 μL samples, when the available Take3 microvolume plate is used
Epoch is controlled with the Gen5 software interface, with simple programming and powerful data analysis. This robust, low maintenance microplate absorbance reader is a cost-effective system. Reliability and ease of use ensure time savings in laboratory workflows.
Spezifikation
Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten | |
±2 nm | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
7,7 in. | |
50/60 Hz | |
0,0001 OD | |
200 bis 999 nm | |
6,8 kg | |
30,5 cm |
Xenon-Blitzlampe | |
200 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm | |
5 nm | |
0,5 mm | |
19,6 cm | |
±0,2 nm | |
100/240 V | |
<15 lb. | |
12 in. |