Learn More
Agilent BioTek Epoch 2 Microplate Spectrophotometer, IVD
GREENER_CHOICE
The BioTek Epoch 2 microplate spectrophotometer delivers excellent performance for UV-Vis absorbance measurements. For In Vitro Diagnostic Use.
Marke:  Agilent BioTek EPOCH2TSC-SI
Artikelnummer. 17277809
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The BioTek Epoch 2 microplate spectrophotometer delivers excellent performance for UV-Vis absorbance measurements. Measurements can be performed in 6- to 384-well microplates, cuvets, and in microvolume samples with the available Take3 microvolume plate. The broad wavelength range enables applications from nucleic acid and protein quantification in the low UV to microbial growth assays higher wavelengths
Epoch 2 is easy to use and the optional touch screen interface makes it simple to choose predefined protocols or to define custom programs. Endpoint, kinetic, spectral scanning and well area scanning modes, plus incubation and shaking enable wide-ranging applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Photodiode
±2 nm
Nucleic acid and protein quantification to ELISA and microbial growth assays
50/60 Hz
EPOCH2TSC
Xenon Flash Lamp
CE and TUV marked. RoHS compliant.
22 in.
Touchscreen; Cuvette port
200 to 999 nm, 1 nm increments